Learn More
4-Hydroxybenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11398336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398336 1 g 1g
11308346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398336 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15594.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 71597-85-8 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
4-Hydroxybenzeneboronic acid is used for Suzuki-Miyaura coupling and Stille coupling and potential for introducing different alkyl groups, palladium-catalyzed aminocarbonylation and cross-coupling reactions, bio-supported palladium nanoparticles as phosphine-free catalyst for Suzuki reaction in water and Cu2O-catalyzed aerobic oxidative cross-coupling of tetrazoles. It is also used in preparation of rod-like dendronized polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Hydroxybenzeneboronic acid is used for Suzuki-Miyaura coupling and Stille coupling and potential for introducing different alkyl groups, palladium-catalyzed aminocarbonylation and cross-coupling reactions, bio-supported palladium nanoparticles as phosphine-free catalyst for Suzuki reaction in water and Cu2O-catalyzed aerobic oxidative cross-coupling of tetrazoles. It is also used in preparation of rod-like dendronized polymers.
Solubility
Soluble in water
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71597-85-8
Formula molecolare C6H7BO3
Molecular Weight (g/mol) 137.93
Numero MDL MFCD01074628
InChI Key COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-boronophenol, 4-hydroxyphenyl boranediol, p-hydroxyphenylboronic acid, 4-hydroxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 4-hydroxyphenyl, pubchem1729, acmc-209ojb
PubChem CID 2734360
IUPAC Name (4-hydroxyphenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Punto di fusione ∽285°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 2963491
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 137.93
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzeneboronic acid