Learn More
4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11397419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397419 5 g 5g
11387419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397419 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27836.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 269409-70-3 | C12H17BO3 | 220.075 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 269409-70-3
Formula molecolare C12H17BO3
Molecular Weight (g/mol) 220.075
Numero MDL MFCD02093756
InChI Key BICZJRAGTCRORZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacolate, 2-4-hydroxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-hydroxyphenylboronicacidpinacolester, 4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, phenol, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-hydroxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester
PubChem CID 2734624
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 114°C to 117°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 220.07
Percent Purity 97%