Learn More
4-Hydroxybenzeneboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30391286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391286 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391286 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9495551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzeneboronic Acid
CAS 71597-85-8
Formula molecolare C6H7BO3
Quantità 1 g
Sinonimo B-(4-hydroxyphenyl)-boronic acid, p-Hydroxy-benzeneboronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)-boronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)boronic Acid, (p-Hydroxyphenyl)boronic Acid, 4-Hydroxybenzeneboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
SMILES OB(O)c1ccc(O)cc1
IUPAC Name (4-hydroxyphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 137.93
Peso formulazione 138.0488