Learn More
4-Hydroxybenzenesulfonamide, 97%
Codice prodotto. 10698730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10698730 250 g Bottiglia in vetro 250g
10462940 5 g Bottiglia in vetro 5g
10007749 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10698730 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433302500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1576-43-8 | C6H7NO3S | 1730.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1576-43-8
Formula molecolare C6H7NO3S
Molecular Weight (g/mol) 1730.19
Numero MDL MFCD00059190
InChI Key DIRCLGLKRZLKHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-hydroxybenzenesulfonamide, p-phenolsulfonamide, benzenesulfonamide, 4-hydroxy, 4-sulfamoylphenol, benzenesulfonamide, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonamide, unii-1iit7r7vpj, p-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 74093
IUPAC Name 4-hydroxybenzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1O)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzenesulfonamide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 165.4°C to 168.4°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4SO2NH2
Quantità 250 g
Peso formulazione 1730.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybenzenesulfonamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.