missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxybenzenesulfonic Acid (85%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid |
| CAS | 98-67-9 |
| Formula molecolare | C6H6O4S |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 4-Hydroxyphenylsulfonic acid, 4-Phenolsulfonic acid, NSC 227908, p-Hydroxybenzenesulfonic acid, p-Phenolsulfonic acid, p-Sulfophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O4S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10) |
| SMILES | CCC(C(N)=O)(C(N)=O)c1ccccc1 |
| IUPAC Name | 4-hydroxybenzenesulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.17 |
| Peso formulazione | 173.9987 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?