Learn More
4-Hydroxybenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11424694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11424694 250 g 250g
11414694 1000 g 1000g
11434694 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11424694 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13700.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
4-Hydroxybenzoic acid is used as an intermediate for dyes, antiseptics and active pharmaceutical ingredients. It is also used as a food preservative, corrosion inhibitor, anti-oxidant and an emulsifier. It reacts with 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid to prepare aromatic polyester called Vectran fiber. It acts as a precursor to prepare p-hydroxyphenylbenzoate, p-acetoxybenzoyl chloride and 4,4′-dihydroxybenzophenone. Further, it is used in paint additives, coating additives, processing aids, electrical and electronic products. In addition to this, it acts as a preservative in cosmetics and some ophthalmic solutions.
Solubility
Soluble in water, alcohol, ethanol, ether, n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-96-7
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00002547
InChI Key FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC Name 4-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzoic Acid
Punto di fusione 213°C to 218°C
Punto d'infiammabilità 199°C (390°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 250 g
Beilstein 970950
Indice di Merck 14,4812
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide.
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybenzoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Hydroxybenzoic acid