Learn More
4-Hydroxybenzoic Acid, 99+%
Codice prodotto. 10676882 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10676882 100 g Plastic bottle 100g
10754051 500 g Plastic bottle 500g
10060970 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10676882 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120991000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-96-7
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00002547
InChI Key FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC Name 4-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 214°C to 217°C
Colore Ivory to White
Punto d'infiammabilità 199°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H4CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 10, 149
Indice di Merck 15, 4850
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in carbon disulfide
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybenzoic acid