Learn More
4-Hydroxybenzoic Acid Hydrazide, 98%
Codice prodotto. 10487690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10487690 100 g Plastic bottle 100g
10122250 25 g Plastic bottle 25g
10318793 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10487690 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121001000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5351-23-5
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00007605
InChI Key ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 1742
IUPAC Name 4-hydroxybenzohydrazide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 260.0°C to 264.0°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H4CONHNH2
Quantità 100 g
Beilstein 10, 174
Informazioni di solubilità Solubility in water: 26.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder