Learn More
4-Hydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16413469
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16413469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16413469 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0264
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress 4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzoic acid
CAS 99-96-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H6O3
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 120 mg/mL (868.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only