Learn More
4-Hydroxybenzonitrile, 98+%
Codice prodotto. 11384709
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11384709 50 g 50g
11422468 100 g 100g
11394709 250 g 250g
11432468 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11384709 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15803.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 767-00-0 | C7H5NO | 119.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
4-Hydroxybenzonitrile is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used in cosmetic as an antiseptic and disinfectant. It is involved as a raw material for the preparation of bomoxynil and ioxynil.
Solubility
Soluble in methanol. Insoluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 767-00-0
Formula molecolare C7H5NO
Molecular Weight (g/mol) 119.123
Numero MDL MFCD00002312
InChI Key CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyanophenol, p-hydroxybenzonitrile, p-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy, benzonitrile, p-hydroxy, 4-cyano phenol, 4-hydroxybenzoic acid nitrile, 4-hydroxy-benzonitrile, 4-hydroxy benzonitrile, 4-hydroxybenzenecarbonitrile
PubChem CID 13019
ChEBI CHEBI:38622
IUPAC Name 4-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzonitrile
Punto di fusione 110°C to 114°C
Quantità 50 g
Beilstein 386130
Informazioni di solubilità Soluble in methanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 119.12
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Cyanophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyanophenol