Learn More
4-Hydroxybenzophenone, 98+%
Codice prodotto. 10285250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10285250 25 g Bottiglia in vetro 25g
10419230 100 g Bottiglia in vetro 100g
15109173 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10285250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121010250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1137-42-4 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1137-42-4
Formula molecolare C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Numero MDL MFCD00002355
InChI Key NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
PubChem CID 14347
ChEBI CHEBI:34421
IUPAC Name (4-hydroxyphenyl)-phenylmethanone
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzophenone
Nota nome 99+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 132.0°C to 135.0°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4COC6H5
Quantità 25 g
Beilstein 08,II,184
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder