Learn More
4-Hydroxybenzophenone, TRC
Codice prodotto. 30401517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30401517 25 g
30395061 100 g
30398578 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30401517 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH82930525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1137-42-4
Formula molecolare C13 H10 O2
Molecular Weight (g/mol) 198.2173
Sinonimo Benzophenone, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), Benzophenone, p-hydroxy- (3CI), (4-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylmethanone, 4-Benzoylphenol, 4-Hydroxybenzophenone, 4-Hydroxyphenyl phenyl ketone, 4'-Hydroxybenzophenone, N-(4-Hydroxylphenyl)-N'-phenylurea, NSC 1887, p-Benzoylphenol, p-Hydroxybenzophenone
IUPAC Name (4-hydroxyphenyl)-phenylmethanone
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzophenone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
Peso formulazione 198.0681
Percent Purity >95%