Learn More
4-Hydroxybenzoylacrylic acid, 97%
Codice prodotto. 11410348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410348 25 g 25g
11490338 1 g 1g
11400348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410348 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24519.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24849-48-7 | C10H7O4 | 191.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24849-48-7
Formula molecolare C10H7O4
Molecular Weight (g/mol) 191.16
Numero MDL MFCD00460607
InChI Key LQCBGQDCRBYBMK-AATRIKPKSA-M
IUPAC Name (2E)-4-(4-hydroxyphenyl)-4-oxobut-2-enoate
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)\C=C\C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzoylacrylic acid
Punto di fusione 197°C to 198°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 192.17
Percent Purity 97%