Learn More
4-Hydroxybenzyl alcohol, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 121035000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 623-05-2 Peso : 0.55000kg
Quantità 500g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11934671
  • 415.00€ / 500g
Spedizione stimata
30-04-2021
Identificatori chimici
623-05-2
124.14
4-hydroxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenol, p-hydroxybenzyl alcohol, p-methylolphenol, 4-methylolphenol, 4-hydroxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy, p-hydroxymethyl phenol, gastrodigenin, 4-hydroxybenzylalcohol
CHEBI:67410
C1=CC(=CC=C1CO)O
C7H8O2
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
125
4-(hydroxymethyl)phenol
Specifica
4-Hydroxybenzyl alcohol
Glass bottle
110.0°C to 112.0°C
623-05-2
C7H8O2
06,897
Solubility in water: soluble
C1=CC(=CC=C1CO)O
124.14
CHEBI:67410
Crystalline Powder
Authentic
Pink to Beige
500g
96% min. (HPLC)
HOC6H4CH2OH
4-hydroxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl phenol, p-hydroxybenzyl alcohol, p-methylolphenol, 4-methylolphenol, 4-hydroxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy, p-hydroxymethyl phenol, gastrodigenin, 4-hydroxybenzylalcohol
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
4-(hydroxymethyl)phenol
125
124.14
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti