Learn More
4-Hydroxybenzylamine hydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228717
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
696-60-6
C7H9NO
123.16
MFCD19690971
RQJDUEKERVZLLU-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxybenzylamine, 4-aminomethyl phenol, 4-aminomethyl-phenol, para-hydroxybenzylamine, unii-7j7f85b7bi, 4-hydroxyphenyl methanaminium bromide, a-amino-p-cresol, 4-hyroxybenzylamine, p-hydroxybenzylamine, 4-hydroxylbenzylamine
97472
4-(aminomethyl)phenol
NCC1=CC=C(O)C=C1
696-60-6
C7H9NO
123.16
MFCD19690971
RQJDUEKERVZLLU-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxybenzylamine, 4-aminomethyl phenol, 4-aminomethyl-phenol, para-hydroxybenzylamine, unii-7j7f85b7bi, 4-hydroxyphenyl methanaminium bromide, a-amino-p-cresol, 4-hyroxybenzylamine, p-hydroxybenzylamine, 4-hydroxylbenzylamine
97472
4-(aminomethyl)phenol
NCC1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzylamine hydrate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 100°C to 104°C
Colore White to Yellow
Analisi elementare 57.18 to 61.94% C, 9.52 to 10.31% N (based on monohydrate)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 141.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybenzylamine hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.