Learn More
4-Hydroxybenzylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxybenzylamine |
| CAS | 696-60-6 |
| Formula molecolare | C7H9NO |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 4-(Aminomethyl)phenol, 4-Hydroxybenzenemethanamine, [(4-Hydroxyphenyl)methyl]amine, NSC 125720, p-Hydroxybenzenemethanamine, p-Hydroxybenzylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H,5,8H2 |
| SMILES | NCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-(aminomethyl)phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 123.15 |
| Peso formulazione | 123.0684 |