Learn More
4-Hydroxybenzylideneacetone, 97%
Codice prodotto. 11418237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11418237 100 g 100g
11408237 25 g 25g
11428237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17605.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3160-35-8 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
4-Hydroxybenzylideneacetone is used in the synthesis of 4-(4-hydroxy-phenyl)-butan-2-one. This reaction needs the reagents of cyclohexane and AlCl3, and the solvent of CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Hydroxybenzylideneacetone is used in the synthesis of 4-(4-hydroxy-phenyl)-butan-2-one. This reaction needs the reagents of cyclohexane and AlCl3, and the solvent of CH2Cl2.
Solubility
Optimally soluble in aqueous solvents.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed in a cool, dry place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3160-35-8
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00016490
InChI Key OCNIKEFATSKIBE-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo p-hydroxybenzalacetone, 4-hydroxybenzylideneacetone, 4-hydroxybenzal acetone, 4-hydroxycinnamoylmethane, 4-hydroxybenzalacetone, p-hydroxybenzylidene acetone, 4-p-hydroxyphenyl-3-buten-2-one, 4-4-hydroxyphenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-4-hydroxyphenyl, 3-buten-2-one, 4-p-hydroxyphenyl
PubChem CID 796857
SMILES CC(=O)\C=C\C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzylideneacetone
Punto di fusione 106°C to 111°C
Quantità 100 g
Beilstein 2412544
Informazioni di solubilità Optimally soluble in aqueous solvents.
IUPAC Name (3E)-4-(4-hydroxyphenyl)but-3-en-2-one
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybenzylideneacetone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzylideneacetone