Learn More
4-Hydroxybenzylideneacetone, TRC
Codice prodotto. 30389362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389362 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389362 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH7147905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzylideneacetone
CAS 3160-35-8
Formula molecolare C10H10O2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-(p-Hydroxyphenyl)-3-buten-2-one, (4-Hydroxybenzylidene)acetone
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h2-7,12H,1H3/b3-2+
SMILES O=C(C)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC Name (E)-4-(4-hydroxyphenyl)but-3-en-2-one
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.07
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.