Learn More
4-Hydroxybenzylideneacetone, TRC
Codice prodotto. 30389688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389688 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389688 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH714790250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxybenzylideneacetone
CAS 3160-35-8
Formula molecolare C10H10O2
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-(p-Hydroxyphenyl)-3-buten-2-one, (4-Hydroxybenzylidene)acetone
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h2-7,12H,1H3/b3-2+
SMILES O=C(C)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC Name (E)-4-(4-hydroxyphenyl)but-3-en-2-one
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.07