Learn More
4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11484917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484917 5 g 5g
11474917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11484917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21864.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19812-93-2 | Molecular Formula: C13H9NO | Molecular Weight: 195.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19812-93-2
Formula molecolare C13H9NO
Molecular Weight (g/mol) 195.221
Numero MDL MFCD00059625
InChI Key ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4-4-hydroxyphenyl benzonitrile, 4'-hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-biphenylol, 4-cyano-4'-hydroxy-biphenyl, 4'-hydroxy-4-cyanobiphenyl, 4-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
PubChem CID 140610
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
Punto di fusione 196°C to 199°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 99%