Learn More
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 11455047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455047 2.5 g 2.50g
11465047 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11455047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21946.88
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 58574-03-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58574-03-1
Formula molecolare C13H10O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Numero MDL MFCD00059078
InChI Key JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4-4-hydroxyphenyl benzoic acid, 4'-hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxy-4'-biphenylcarboxylic acid, 4'-hydroxy biphenyl-4-carboxylic acid, 4-hydroxybiphenyl-4'-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-hydroxy, chembl90522, 4'-hydroxy 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid
PubChem CID 301556
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Punto di fusione 292°C to 295°C
Quantità 2.5 g
Peso formulazione 214.22
Percent Purity 99%