Learn More
4-Hydroxycarbazeran, TRC
Codice prodotto. 30011310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011310 1 mg 1mg
30004181 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011310 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8841251MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96724-43-5
Formula molecolare C18H24N4O5
Molecular Weight (g/mol) 376.41
Sinonimo 1-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-oxo-1-phthalazinyl)-4-piperidinyl Ester Ethylcarbamic Acid
IUPAC Name 1-(6,7-dimethoxy-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)piperidin-4-yl ethylcarbamate
SMILES CCNC(=O)OC1CCN(CC1)C2=NNC(=O)C3=CC(=C(C=C32)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxycarbazeran
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H24N4O5/c1-4-19-18(24)27-11-5-7-22(8-6-11)16-12-9-14(25-2)15(26-3)10-13(12)17(23)21-20-16/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,19,24)(H,21,23)
Peso formulazione 376.17
Percent Purity >95%