Learn More
4-Hydroxychalcone, 97%
Codice prodotto. 11418186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418186 5 g 5g
11428186 25 g 25g
11438186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418186 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15307.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20426-12-4 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
4-Hydroxychalcone is used as anti-angiogenesis, antineoplastic. It is also used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Hydroxychalcone is used as anti-angiogenesis, antineoplastic. It is also used as organic intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20426-12-4
Formula molecolare C15H12O2
Molecular Weight (g/mol) 224.26
Numero MDL MFCD00016488
InChI Key PWWCDTYUYPOAIU-DHZHZOJOSA-N
Sinonimo 4-hydroxychalcone, 4-hydroxy chalcone, 2e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, unii-jo97q47vbu, jo97q47vbu, 3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 3-4-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-4-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 2228
PubChem CID 5282361
ChEBI CHEBI:34423
IUPAC Name (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
SMILES OC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxychalcone
Punto di fusione 183°C to 185°C
Quantità 5 g
Beilstein 2049155
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 224.26
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxychalcone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxychalcone