Learn More
4'-Hydroxychalcone, 97%
Codice prodotto. 11469802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469802 25 g 25g
11459802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469802 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10838.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2657-25-2 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2657-25-2
Formula molecolare C15H12O2
Molecular Weight (g/mol) 224.259
Numero MDL MFCD00016484
InChI Key UAHGNXFYLAJDIN-IZZDOVSWSA-N
Sinonimo 4'-hydroxychalcone, chalcone, 4'-hydroxy, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, 2e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, p-cinnamoylphenol, 2-benzal-4'-hydroxyacetophenone, hydroxychalcone, 4', 2-propen-1-one, 1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl, unii-2k338k8uoa, e-1-4-hydroxyphenyl-3-phenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5282362
ChEBI CHEBI:34360
IUPAC Name (E)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxychalcone
Punto di fusione 175°C to 177°C
Quantità 25 g
Beilstein 2049150
Peso formulazione 224.26
Percent Purity 97%