Learn More
4'-Hydroxydiclofenac, Mikromol™
Codice prodotto. 30050104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050104 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050104 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0006.230025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4'-Hydroxydiclofenac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxydiclofenac
CAS 64118-84-9
Nomi componenti o analita 4'-Hydroxydiclofenac
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H11 Cl2 N O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]-, 2-[(2,6-Dichloro-4-hydroxyphenyl)amino]benzeneacetic acid, Diclofenac-4-hydroxy
InChI Formula InChI=1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
IUPAC Name 2-[2-(2,6-dichloro-4-hydroxyanilino)phenyl]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 312.15
Quantità 25 mg
Peso formulazione 311.0116 g/mol