Learn More
4'-Hydroxydiclofenac, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15426199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15426199 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15426199 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64095.#0
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
A Cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) metabolite of diclofenac
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxydiclofenac
CAS 64118-84-9
Colore Yellow
Formula molecolare C14H11Cl2NO3
Numero MDL MFCD01671980
Quantità 5 mg
Numero UN UN2811
Beilstein 4198042
Sinonimo 4'-hydroxydiclofenac, 4'-hydroxy diclofenac, o-2,6-dichloro-4-hydroxyanilino phenyl acetic acid, unii-njf5o599ef, 4'-oh dcf, 2-2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl amino phenyl acetic acid, 4′-ohd, njf5o599ef, diclofenac, 4′-hydroxy, benzeneacetic acid, 2-2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl amino
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO, ethanol or methanol
InChI Key KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)NC2=C(C=C(C=C2Cl)O)Cl
IUPAC Name 2-[2-(2,6-dichloro-4-hydroxyanilino)phenyl]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 312.146
PubChem CID 116545
ChEBI CHEBI:59613
Peso formulazione 312.15
Forma fisica Powder