Learn More
4-Hydroxydiphenylamine, 98%
Codice prodotto. 11359555
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359555 10 g 10g
11369555 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359555 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18945.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 122-37-2 | C12H11NO | 185.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-37-2
Formula molecolare C12H11NO
Molecular Weight (g/mol) 185.226
Numero MDL MFCD00020142
InChI Key JTTMYKSFKOOQLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxydiphenylamine, 4-phenylamino phenol, p-anilinophenol, phenol, 4-phenylamino, p-hydroxydiphenylamine, p-oxydiphenylamine, phenyl-p-aminophenol, n-phenyl-p-aminophenol, 4-phenylaminophenol, p-hydroxydifenylamin
PubChem CID 31208
IUPAC Name 4-anilinophenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxydiphenylamine
Punto di fusione 66°C to 71°C
Punti di ebollizione 215°C to 218°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 209°C (408°F)
Odore Odorless
Quantità 10 g
Beilstein 511942
Peso formulazione 185.23
Percent Purity 98%