Learn More
4-Hydroxydiphenylamine, TRC
Codice prodotto. 30389956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389956 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389956 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH941750500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxydiphenylamine
CAS 122-37-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C12H11NO
Quantità 500 mg
Sinonimo p-Hydroxydiphenylamine, Phenol, 4-(phenylamino)-, Phenol, p-anilino- (8CI), 4-(Phenylamino)phenol, 4-Anilinophenol, 4-Hydroxydiphenylamine, N-(4-Hydroxyphenyl)aniline, N-Phenyl-p-aminophenol, NSC 1543, VTI 1, VTI 1 (phenol), p-(Phenylamino)phenol, p-Anilinophenol, p-Hydroxydiphenylamine, p-Hydroxyldiphenylamine, p-Oxydiphenylamine
InChI Formula InChI=1S/C12H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14H
SMILES OC1=CC=C(C=C1)NC=2C=CC=CC2
IUPAC Name 4-anilinophenol
Molecular Weight (g/mol) 185.22
Peso formulazione 185.0841
Percent Purity >95