Learn More
4-Hydroxydiphenylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxydiphenylamine |
| CAS | 122-37-2 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C12H11NO |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | p-Hydroxydiphenylamine, Phenol, 4-(phenylamino)-, Phenol, p-anilino- (8CI), 4-(Phenylamino)phenol, 4-Anilinophenol, 4-Hydroxydiphenylamine, N-(4-Hydroxyphenyl)aniline, N-Phenyl-p-aminophenol, NSC 1543, VTI 1, VTI 1 (phenol), p-(Phenylamino)phenol, p-Anilinophenol, p-Hydroxydiphenylamine, p-Hydroxyldiphenylamine, p-Oxydiphenylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14H |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)NC=2C=CC=CC2 |
| IUPAC Name | 4-anilinophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.22 |
| Vedi altri risultati |