Learn More
4'-Hydroxyflavanone, TRC
Codice prodotto. 30405837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405837 25 mg -
30390858 250 mg 250mg
30395424 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405837 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94244325MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6515-37-3
Formula molecolare C15 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 240.25
Sinonimo (±)-4'-Hydroxyflavanone
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one
SMILES Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3ccccc3O2
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxyflavanone
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12O3/c16-11-7-5-10(6-8-11)15-9-13(17)12-3-1-2-4-14(12)18-15/h1-8,15-16H,9H2
Peso formulazione 240.0786