Learn More
4-Hydroxyhippuric Acid, TRC
Codice prodotto. 30009554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30009554 25 mg 25mg
30005706 1 g 1g
30003636 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009554 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH82781025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2482-25-9
Formula molecolare C9H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 195.17
Sinonimo N-(4-Hydroxybenzoyl)glycine, 4-Hydroxybenzoylglycine, N-(p-Hydroxybenzoyl)glycine, p-Hydroxyhippuric Acid
IUPAC Name 2-[(4-hydroxybenzoyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyhippuric Acid
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-3-1-6(2-4-7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Peso formulazione 195.0532