Learn More
4-Hydroxyindole, 98%
Codice prodotto. 15499009
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15499009
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14352.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2380-94-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2380-94-1
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00005667
InChI Key NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxyindole, indol-4-ol, 4-indolol, hydroxyindole, 4-hydroxy-1h-indole, 1h-indole-4-ol, 4-hydroxy indole, unii-1w4vd9085v, hydroxyindoles, 4-hydroxy-indole
PubChem CID 75421
ChEBI CHEBI:24702
IUPAC Name 1H-indol-4-ol
SMILES OC1=C2C=CNC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyindole
Punto di fusione 97°C to 99°C
Quantità 25 g
Beilstein 114905
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxyindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Hydroxyindole