Learn More
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one, 90%
Codice prodotto. 10491050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10491050
Marca: Thermo Scientific Acros 436170250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 931-40-8 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Hydroxymethyl)-1, 3-dioxolan-2-one
CAS 931-40-8
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4000g/mL
Analisi elementare 36.6 to 44.7% C, 4.6 to 5.6% H, 48.8 to 59.6% O
Punti di ebollizione 142.5°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H6O4
Indice di rifrazione 1.4597
Numero MDL MFCD00085561
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.4
Sinonimo 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-one, glycerol carbonate, hydroxymethyl dioxolanone, glycerol 1,2-carbonate, 1,3-dioxolan-2-one, 4-hydroxymethyl, 1,3-dioxolan-2-one,4-hydroxymethyl, glycerin carbonate, glycerol1,2-carbonate, 4-hydroxymethyl-1,3-dioxolan-2-on
InChI Key JFMGYULNQJPJCY-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1COC(=O)O1
IUPAC Name 4-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 118.09
PubChem CID 97944
Peso formulazione 118.09
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid