Learn More
4-Hydroxymethyl Pendimethalin, TRC
Codice prodotto. 30405318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405318 250 mg -
30391658 25 mg 25mg
30393727 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405318 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH594060250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56750-76-6
Formula molecolare C13 H19 N3 O5
Molecular Weight (g/mol) 297.31
Sinonimo 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)pendimethalin, 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol, α4-Hydroxypendimethalin
IUPAC Name [2-methyl-3,5-dinitro-4-(pentan-3-ylamino)phenyl]methanol
SMILES CCC(CC)Nc1c(cc(CO)c(C)c1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Pendimethalin-4-hydroxymethyl
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H19N3O5/c1-4-10(5-2)14-12-11(15(18)19)6-9(7-17)8(3)13(12)16(20)21/h6,10,14,17H,4-5,7H2,1-3H3
Peso formulazione 297.1325