Learn More
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11985131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 11985131
Marca: Thermo Scientific Acros 441900050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
CAS 68858-21-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 107°C to 112°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Formula molecolare C9H10O4
Quantità 5 g
Sinonimo 4-hydroxymethyl phenoxyacetic acid, 4-hydroxymethylphenoxyacetic acid, 2-4-hydroxymethyl phenoxy acetic acid, hmp linker, p-hydroxymethyl phenoxyacetic acid, 4-hydroxymethyl-phenoxy acetic acid
InChI Key VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)OCC(=O)O
IUPAC Name 2-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.18
PubChem CID 194291
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.