Learn More
4'-Hydroxynonanophenone, 96%
Codice prodotto. 11357655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357655 25 g 25g
11347655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357655 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02293.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14392-69-9 | C15H22O2 | 234.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14392-69-9
Formula molecolare C15H22O2
Molecular Weight (g/mol) 234.34
Numero MDL MFCD00020174
InChI Key JZBXYOOARNRUME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-hydroxyphenyl-1-nonanone, 1-4-hydroxyphenyl nonan-1-one, p-hydroxynonanophenone, 4'-hydroxynonanophenone, pelargonyl-4-phenol, 1-nonanone,1-4-hydroxyphenyl, 1-nonanone, 1-4-hydroxyphenyl
PubChem CID 167093
IUPAC Name 1-(4-hydroxyphenyl)nonan-1-one
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxynonanophenone
Punto di fusione 53°C to 57°C
Quantità 25 g
Beilstein 2103401
Peso formulazione 234.34
Percent Purity 96%