Learn More
4'-Hydroxynonanophenone, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4'-Hydroxynonanophenone |
| CAS | 14392-69-9 |
| Formula molecolare | C15 H22 O2 |
| Quantità | 2 g |
| Sinonimo | 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-nonanone, Pelargonyl-4-phenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(17)13-9-11-14(16)12-10-13/h9-12,16H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | 1-(4-hydroxyphenyl)nonan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 234.34 |
| Peso formulazione | 234.162 |