Learn More
(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetic-2,2-d2 Acid, CDN
Codice prodotto. 30322554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
0.05 g
Dimensione della confezione:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322554 0.05 g 0.05g
30316362 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30322554 Fornitore CDN N. del fornitore CDND78420.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyphenylacetic Acid-d6
CAS 100287-06-7
Formula molecolare C8 D6 H2 O3
Quantità 0.05 g
Sinonimo 4-Hydroxybenzeneacetic-d6 Acid, (4-Hydroxyphenyl)acetic-d6 Acid, (p-Hydroxyphenyl)acetic-d6 Acid, 2-[4-(Hydroxy)phenyl]acetic-d6 Acid, 4-(Carboxymethyl)phenol, 4-Hydroxybenzeneacetic-d6 Acid, p-Hydroxybenzeneacetic-d6 Acid, (4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetic-2,2-d2 Acid
InChI Formula InChI=1 S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9 H,5H2,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O)C([2 H])([2 H])C(=O)O
IUPAC Name 2,2-dideuterio-2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 158.18
Peso formulazione 158.085 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity