Learn More
(4-Hydroxyphenyl)-2-propionic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10155510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10155510
Marca: Thermo Scientific Acros 302680050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Hydroxyphenyl)-2-propionic acid
Nota nome 98%
CAS 938-96-5
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 131.6°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H10O3
Numero MDL MFCD00128847
Quantità 5 g
Sinonimo 2-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionic acid, 4-hydroxyhydratropate, 4-hydroxyhydratropic acid, 4-hydroxyphenyl-2-propionic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-propionic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionate, acmc-209ro0, 4-hydroxyphenyl propanoic acid, methyl 4-hydroxyphenylacetic acid
InChI Key ZHMMPVANGNPCBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 166.18
PubChem CID 102526
ChEBI CHEBI:1868
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks