Learn More
4-Hydroxyphenyl benzoate, 98%
Codice prodotto. 15555166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15555166 5 g 5g
15565166 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15555166 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455730050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2444-19-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2444-19-1
Formula molecolare C13H10O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Numero MDL MFCD00053304
InChI Key JFAXJRJMFOACBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroquinone monobenzoate, p-hydroxyphenyl benzoate, unii-zcy7o225cp, 4-benzoyloxyphenol, 1,4-diphenol, 1-benzoate, benzoic acid 4-hydroxyphenyl ester, 4-hydroxyphenyl benzoate, zcy7o225cp, 4-hydroxyphenylbenzoate, 4-hydroxyphenylbenzoat
PubChem CID 75549
IUPAC Name (4-hydroxyphenyl) benzoate
SMILES OC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyphenyl benzoate
Punto di fusione 164.0°C to 165.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 214.22
Percent Purity 98%