Learn More
4-Hydroxyphenyl benzoate, 98%
Codice prodotto. 11397366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397366 5 g 5g
11307376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397366 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09350.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2444-19-1 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2444-19-1
Formula molecolare C13H10O3
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Numero MDL MFCD00053304
InChI Key JFAXJRJMFOACBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroquinone monobenzoate, p-hydroxyphenyl benzoate, unii-zcy7o225cp, 4-benzoyloxyphenol, 1,4-diphenol, 1-benzoate, benzoic acid 4-hydroxyphenyl ester, 4-hydroxyphenyl benzoate, zcy7o225cp, 4-hydroxyphenylbenzoate, 4-hydroxyphenylbenzoat
PubChem CID 75549
IUPAC Name (4-hydroxyphenyl) benzoate
SMILES OC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyphenyl benzoate
Punto di fusione 164°C to 167°C
Quantità 5 g
Beilstein 2050596
Peso formulazione 214.22
Percent Purity 98%