Learn More
4-Hydroxyphenylacetamide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10570522 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
5g; Glass bottle
Codice prodotto. 10570522
Marca: Thermo Scientific Acros 254270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyphenylacetamide
Nota nome 99%
CAS 17194-82-0
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 176.0°C to 180.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H9NO2
Numero MDL MFCD00017145
Quantità 5 g
Beilstein 10, III, 434
Sinonimo 4-hydroxyphenylacetamide, 2-4-hydroxyphenyl acetamide, p-hydroxyphenylacetamide, 4-hydroxybenzeneacetamide, benzeneacetamide, 4-hydroxy, p-carbamoylmethyl phenol, p-hydroxyphenyl acetamide, 2-p-hydroxyphenyl acetamide, 4-hydroxyphenyl acetamide, unii-0hy0n4itn4
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol
InChI Key YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)N)O
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 151.16
PubChem CID 86986
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxyphenylacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.