Learn More
4-Hydroxyphenylacetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11) |
| Peso formulazione | 151.0633 |