Learn More
4-Hydroxyphenylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 11497257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497257 25 g 25g
11407267 100 g 100g
11417267 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11497257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15018.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 156-38-7 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
It is used as a reagent in the acylation of phenols and amines. It is also used for fluorometric determination of oxidative enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a reagent in the acylation of phenols and amines. It is also used for fluorometric determination of oxidative enzymes.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-38-7
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
Numero MDL MFCD00004347
InChI Key XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
PubChem CID 127
ChEBI CHEBI:18101
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyphenylacetic acid
Punto di fusione 148°C to 150°C
Quantità 25 g
Beilstein 1448766
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxyphenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyphenylacetic acid