Learn More
4-Hydroxyphenylacetic Acid-d6, TRC
Codice prodotto. 30400396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400396 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30400396 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH949062100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyphenylacetic Acid-d6
CAS 100287-06-7
Formula molecolare C8 D6 H2 O3
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-Hydroxybenzeneacetic-d6 Acid, (4-Hydroxyphenyl)acetic-d6 Acid, (p-Hydroxyphenyl)acetic-d6 Acid, 2-[4-(Hydroxy)phenyl]acetic-d6 Acid, 4-(Carboxymethyl)phenol, 4-Hydroxybenzeneacetic-d6 Acid, p-Hydroxybenzeneacetic-d6 Acid, (4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetic-2,2-d2 Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D2
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])C(=O)O
IUPAC Name 2,2-dideuterio-2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 158.18
Peso formulazione 158.085