Learn More
4-Hydroxyphenylarsonic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxyphenylarsonic Acid |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7AsO4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4,8H,(H2,9,10,11) |
| Peso formulazione | 217.956 |