Learn More
4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10822071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10822071 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10822071 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00197DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Tekniske data
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride
CAS 774-94-7
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H5F5OS
Numero MDL MFCD03788516
Quantità 1 g
Sinonimo 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
InChI Key XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
IUPAC Name 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 220.16
PubChem CID 2779203
Peso formulazione 220.16
Percent Purity 95%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.