Learn More
4-Hydroxyphthalic acid, 98%
Codice prodotto. 10761632 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10761632 5 g Bottiglia in vetro 5g
11995091 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10761632 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 412130050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 610-35-5 | C8H6O5 | 182.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-35-5
Formula molecolare C8H6O5
Molecular Weight (g/mol) 182.13
InChI Key MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
PubChem CID 11881
ChEBI CHEBI:27600
IUPAC Name 4-hydroxyphthalic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyphthalic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 191.0°C to 194.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 182.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder