Learn More
4-Hydroxyphthalic Acid, TRC
Codice prodotto. 30391443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391443 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391443 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9631451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxyphthalic acid
CAS 610-35-5
Formula molecolare C8 H6 O5
Quantità 1 g
Sinonimo 3,4-Dicarboxyphenol, AKOS 237-77, Rarechem AL BO 0808, 4-Hydroxy-1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-HPA
InChI Formula InChI=1S/C8H6O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1C(=O)O
IUPAC Name 4-hydroxyphthalic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.13
Peso formulazione 182.0215