Learn More
4-Hydroxypiperidine-2,2,6,6-d4, CDN
Codice prodotto. 30323876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323876 0.1 g 0.10g
30313995 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30323876 Fornitore CDN N. del fornitore CDND65480.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxypiperidine-2,2,6,6-D4
CAS 1014695-51-2
Formula molecolare C5 D4 H7 N O
Quantità 0.1 g
Sinonimo 4-Piperidin-2,2,6,6-d4-ol (ACI), 2,2,6,6-Tetradeuteriopiperidin-4-ol, 4-Hydroxypiperidine-2,2,6,6-d4, 4-Hydroxypiperidine-2,2,6,6-D4, 4-Piperidinol-2,2,6,6-d4
InChI Formula InChI=1 S/C5H11NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h5-7 H,1-4H2/i3D2,4D2
SMILES [2 H]C1([2 H])CC(O)CC([2 H])([2 H])N1
IUPAC Name 2,2,6,6-tetradeuteriopiperidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 105.1716
Peso formulazione 105.1092 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity